Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Leitfähigkeit des Analogmessmoduls (AMM)
Artikelnummer. 31454077
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Leitfähigkeitsmessmodul
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ
31454077 Leitfähigkeitsmessmodul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454077 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 31052300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 €
    980.51 € / 1 Stück
    Sparen 179.49 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für die Verwendung mit NineFocus-Messgeräten. Es verbindet sich mit InLab™ Analoge Sensoren zur Messung der Leitfähigkeit.
  • Rückwärtskompatibel: Maximale Flexibilität für jede Anwendung dank voller Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. ISM ) unter Verwendung eines analogen Moduls
  • Konzipiert für Weiterentwicklung: Steigern Sie die Produktivität der Zähleranalyse durch Hinzufügen weiterer Module. Nachhaltigkeit fördern: Unsere hochwertigen Module bestehen zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und tragen so zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.
  • Nachhaltigkeit fördern: Unsere hochwertigen Module werden aus 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt und tragen so zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Automatisch
Typ Leitfähigkeitsmessmodul
Abmessungen (L x B x H) 12 x 7 x 3.5 cm
IP-Schutzart IP52
Länge (metrisch) 12 cm
Gewicht (metrisch) 0.1 kg