Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Barometrischer Drucksensor USB
Artikelnummer. 31454069
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Digitalbarometer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
31454069 Digitalbarometer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454069 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 31052302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00 €
    72.51 € / 1 Stück
    Sparen 6.49 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für die Verwendung mit NineFocus-Messgeräten. Es wird an den USB-A-Anschluss angeschlossen und misst den Umgebungsdruck, um die Messung des gelösten Sauerstoffs zu unterstützen.
  • Der barometrische Drucksensor ist für die Verwendung mit NineFocus-Messgeräten konzipiert. Es wird an den USB-A-Anschluss angeschlossen und misst den Umgebungsdruck, um die Messung des gelösten Sauerstoffs zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accuracy (Barometer) ±1 mbar
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 bis 95 % RH
Resolution (Humidity) 0.01
Resolution (Temperature) 0,1 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +60 °C
Zertifizierung/Konformität CE, WEEE, RoHS
Produkttyp Digitalbarometer
Höhe (metrisch) 4 cm
Länge (metrisch) 11.8 cm
Breite (metrisch) 7 cm
Gewicht (metrisch) 25 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.