Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz
Artikelnummer. 11340508
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11340508 25 g 25 Gramm
11350508 100 g 100 Gramm
11360508 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11340508
Marke: Thermo Scientific Chemicals 043846.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Reagenz zur Bestimmung von Aminosäuren und aminhaltigen Verbindungen als Zwischenprodukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
MDL-Nummer MFCD00003791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ninhydrin
Schmelzpunkt 251°C (decomposition)
Beilstein 1910963
Merck Index 14,6554
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol; Slightly soluble in chloroform and ether.
Formelmasse 178.14
Güte ACS
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Farbe Braun bis gelb
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin, ACS reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-