Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz
Beschreibung
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Reagenz zur Bestimmung von Aminosäuren und aminhaltigen Verbindungen als Zwischenprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ninhydrin |
| Schmelzpunkt | 251°C (decomposition) |
| Beilstein | 1910963 |
| Merck Index | 14,6554 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol; Slightly soluble in chloroform and ether. |
| Formelmasse | 178.14 |
| Güte | ACS |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Farbe | Braun bis gelb |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ninhydrin, ACS reagent
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-