missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ninhydrin-Monohydrat, extra rein, Fisher Chemical

Artikelnummer. p-7073337 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10569190 100 g 100 Gramm
10356380 500 g 500 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10569190

Marke: Fisher Chemical N/2158/48

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
MDL-Nummer 3791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O

Spezifikation

Schmelzpunkt 250°C
Formelmasse 178.14g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Gelb
pH 4.6 to 5.6
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.