Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ozonfreundlich, gebrauchsfertig, Spray für TLC
Artikelnummer. 10780971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
240 mL
Packungsgröße:
240 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10780971 240 mL 240 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10780971 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327022400
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ninhydrin
Siedepunkt >34.0°C
CAS 485-47-2, 106-97-8, 74-98-6, 71-36-3
Verpackung Sprühdose
Summenformel C9H6O4
MDL-Nummer MFCD00003791
Dichte 0.81
Merck Index 15, 6640
Menge 240 mL
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin, ozone friendly ready to use spray for TLC
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H222-Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229-Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol, L.P.G. (liquified petroleum gas), 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-