missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, Spektrophotometrie-Gütegrad

Artikelnummer. p-172476 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10439080 25 g Glasflasche 25 Gramm
11964861 100 g Glasflasche -
15159203 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10439080

Marke: Thermo Scientific Chemicals 165870250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
MDL-Nummer MFCD00003791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ninhydrin
Schmelzpunkt 250.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 178.14
Güte Spektrophotometrisch
Verpackung Glasflasche
Eignung (for amino acid analysis): passes
Dichte 0.81
Farbe Gelb
pH 4.6 to 5.6 (1% aq. soln.)
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.