Learn More
Ninhydrin-Spray-Nachfüllung, rein,0.5 % Ninhydrin in Butan-1 -ol, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10254010 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10254010 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10254010 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. N/2161/90
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
500 ml, Flasche aus braunem Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt -90°C
Siedepunkt 117.4°C
CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
MDL-Nummer 3791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Formelmasse 74.0694g/mol
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdruck 6.5&25
Farbe Farblos
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2, 2- dihydroxy- 485-47-2, n-Butylalcohol 71-36-3