missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Ninja Knight Work Gloves
Beschreibung
- Level C cut resistance (EN388: 2016)
- Retains flexibility despite its high protection levels
- Excellent grip in wet and dry environments
- Superb dexterity and sensitivity - even the most precise of task can be completed
- Elasticated wrist provides a secure and comfortable fit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE CAT II, ANSI Cut |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN420, EN407 |
| Bauweise | Machine Knit |
| Coating Material | Bi-Polymer |
| Farbe | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | HPPE, Nylon, Glass Fiber, Polyurethane, Nitril |
| Produkttyp | Knitted Dipped Glove |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?