missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Ninja Knight Work Gloves

Artikelnummer. 17882184
Change view
Click to view available options
Größe:
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17882184 7 Small, Small 10 Paare
17842194 8,Medium, Medium 10 Paare
17822194 9, Large, Large 10 Paare
17832194 10,X- Groß, X-Large 10 Paare
17812194 11,2X-Large, 2X-Large 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17882184 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKY271
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ninja Knight Work Gloves are extremely durable and deliver great resistance to cuts, abrasion, teari.g and punctures without compromising dexterity, sensitivity and comfort.

  • Level C cut resistance (EN388: 2016)
  • Retains flexibility despite its high protection levels
  • Excellent grip in wet and dry environments
  • Superb dexterity and sensitivity - even the most precise of task can be completed
  • Elasticated wrist provides a secure and comfortable fit

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE CAT II, ANSI Cut
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420, EN407
Bauweise Machine Knit
Coating Material Bi-Polymer
Farbe Gray, Black
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material HPPE, Nylon, Glass Fiber, Polyurethane, Nitril
Produkttyp Knitted Dipped Glove
Größe 7 Small, Small
Norm EN 388 4X43C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodyshop, Handling materials with sharp edges, Injection moulding, Metal fabrication
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial HPPE, Nylon, Glass Fiber
Auskleidung Lined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO9001:2015
Verpackungsart Bag
Serie Ninja Knight
Daumenform Gerade
Yarn Gauge 13 G
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.