missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Ninja X4 Work Gloves
Click to view available options
Größe:
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Level B cut resistance (EN388:2016)
- High resistance to abrasion
- Breathable liner
- Elasticated wrist provides a secure fit
- Mottled gray and black coloring extends wearable life
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE CAT II, ANSI Cut |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN420 |
| Beschichteter Bereich | Palm |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Bi-Polymer |
| Farbe | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | Nylon, Glass Fiber, Polyurethane, Nitril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur