Learn More
Nintedanib Carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30011432
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011432 10 mg 10 Milligramm
30010505 50 mg 50 Milligramm
30010742 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN47828510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 894783-71-2
Summenformel C30 H31 N5 O4
Molekulargewicht (g/mol) 525.6
Synonym (3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-Indole-6-carboxylic Acid, (3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic Acid, BIBF 1202
IUPAC-Name (3Z)-3-[[4-[methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino]anilino]-phenyl-methylene]-2-oxo-indoline-6-carboxylic acid
SMILES CN(C(=O)CN1CCN(C)CC1)c2ccc(N\C(=C\3/C(=O)Nc4cc(ccc34)C(=O)O)\c5ccccc5)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nintedanib Carboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H31N5O4/c1-33-14-16-35(17-15-33)19-26(36)34(2)23-11-9-22(10-12-23)31-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(30(38)39)18-25(24)32-29(27)37/h3-13,18,31H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,37)(H,38,39)/b28-27-
Formelmasse 525.2376
Reinheit (%) >95%