Learn More
Niobfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis ohne Ta), Ta = 0.06 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
25 x 100 mm
50 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11390699 25 x 25 mm 25 Millimeter
11300709 25 x 100 mm 1 Stück
15424725 50 x 50 mm 1 Stück
15434725 50 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11390699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000236.FF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-1-7440
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium foil
Farbe Grau oder silberfarben
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.68g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ta), Ta ≤0.06 %
Reinheit (%) 99.97%