Learn More
Niobfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 0.998, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11381318 100 x 200 mm 1 Stück
11371318 50 x 100 mm 1 Stück
11361318 200 x 500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010257.GK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: Ca. .42.9 g/50 x 100 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-1-7440
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray foil
Menge 100 x 200 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.80%
Form Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick