Learn More
Niob-Gaze, 40 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.178 mm (0.007 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11305207 75 x 75 mm 1 Stück
11315207 150 x 150 mm 1 Stück
11325207 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040916.FL
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Filtration, Elektroden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-1-7440
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium gauze
Namenshinweis Woven from 0.178mm (0.007 in.) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 40 Mesh
Form Drahtgewebe