Learn More
Niob-Ingot/-Knopf, ≈25.4 mm (1.0 Zoll) Durchmesser x 11 mm (0.45 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454945 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15454945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045113.KF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium ingot/button
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis ≈25.4mm (1.0 in.) dia. x 11mm (0.45 in.) thick
CAS 3-1-7440
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈50g/piece
Form ≈50 g/Stück
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Nb
MDL-Nummer MFCD00011126
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
IUPAC-Name Niob
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Reinheit (%) 99.95%