Learn More
Niob-Nitrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048936
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11336518 10 g 10 Gramm
11326518 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11336518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012146.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24621-21-4 | NNb | 106.913 g/mol
Niobium nitride is used as superconductor. Used in absorbing anti-reflective coatings. It used to produce arc-welding rods and in steel. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24621-21-4
Summenformel NNb
Molekulargewicht (g/mol) 106.913
MDL-Nummer MFCD00016239
InChI-Schlüssel CFJRGWXELQQLSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium nitride, niobium nitride nbn, columbium nitride, niobiumylidyneamine, niobium nitride 10g
PubChem CID 90560
IUPAC-Name Azanylidynniob
SMILES N#[Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium nitride
Schmelzpunkt 2573°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 106.92
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.40 g/mL