Learn More
Niobiumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340068
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11340068 10 g 10 Gramm
11350068 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11340068
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042845.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Dampfabscheidung
For vapor deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-1-7440
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.22g/slug
Form ≈0,22 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Reinheit (%) 99.95%