Learn More
Niob-Sputtertarget, 76,2 mm (3,0 in.) Durchmesser x 6,35 mm (0,250 in.) dick, 99,95 % (Metallbasis, ohne Tantal), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484815 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15484815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040885.KS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 3-1-7440
Menge Je 1
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Summenformel Nb
MDL-Nummer MFCD00011126
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
IUPAC-Name Niob
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Reinheit (%) 99.95%