Learn More
Niob(V)-chlorid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488640 10 g 10 Gramm
11478640 100 g 100 Gramm
11468640 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488640 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 051108.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in der Zubereitung von reinem Niob und als Zwischenprodukt
In preparation of pure niobium, and as an intermediate.Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as Lewis acid catalyst in the organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10026-12-7
Summenformel Cl5Nb
Molekulargewicht (g/mol) 270.156
MDL-Nummer MFCD00011127
InChI-Schlüssel YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC-Name Niob-Pentachlorid
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Siedepunkt 248.2°C
Chemischer Name oder Material Niobium(V) chloride
Schmelzpunkt 208.3°C
Farbe Gelb
Physikalische Form 15 mm und kleiner, Klumpen, verpackt unter Argon
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water. Soluble in alcohol,HCl,and Carbon tetrachlorideSoluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formelmasse 270.2
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.74 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Niobium(V) chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride