Learn More
Niob(V)-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382867 5 g 5 Gramm
11372867 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16031.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.46 €
    141.65 € / 5 Gramm
    Sparen 34.81 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Niobium(V) ethoxide is used in nano-materials & thin films, catalysis & synthesis, hybrid & disperse materials, ferroelectric metals. It is mainly used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Niob(V)-Ethoxid wird in Nano-Materialien & dünnen Schichten, Katalyse & Synthese, Hybride & Dispersionsmaterialien und ferroelektrischen Metallen verwendet. Es wird hauptsächlich für die Sol-Gel-Verarbeitung von Materialien verwendet, die Nioboxide enthalten
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3236-82-6
Summenformel C10H25NbO5
Molekulargewicht (g/mol) 318.21
MDL-Nummer MFCD00015122
InChI-Schlüssel ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 140°C to 142°C (0.1mmHg)
Chemischer Name oder Material Niobium(V) ethoxide
Schmelzpunkt 6°C
Menge 5 g
Flammpunkt 36°C (97°F)
Brechungsindex 1.516
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 1.258
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3678883
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
IUPAC-Name Ethanolat; Niob(5+)
Formelmasse 318.21
Reinheit (%) 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) ethoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate