Learn More
Niob(V)-oxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824849
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357938 25 g 25 Gramm
11347938 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11357938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036478.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Vakuumabscheidung
Niobium(V) oxide is used for vacuum deposition, as an alternate electrode to lithium metal in advanced fuel cells, Applied in the solid state formation of an unusual cation deficient perovskite. And it is also used in Electrical and Electronic Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-96-8
Summenformel Nb2O5
Molekulargewicht (g/mol) 265.81
MDL-Nummer MFCD00011128
InChI-Schlüssel ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(V) oxide
Schmelzpunkt 1520°C
Farbe Weiß
Physikalische Form 3 bis 12 mm gesinterter Klumpen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in HF. Insoluble in water.
IUPAC-Name Dioxoniobiooxy(dioxo)niob
Formelmasse 265.81
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White 3-12mm Sintered Lump
Dichte 4.6