Learn More
Niobium(V) oxide, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229693 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10229693 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10785853 10 g Glasflasche 10 Gramm
10153970 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229693 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193632500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-96-8
Summenformel Nb2O5
Molekulargewicht (g/mol) 265.81
MDL-Nummer MFCD00011128
InChI-Schlüssel ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Niobium(V) oxide
Schmelzpunkt 1520.0°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 99.95
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel Nb2O5
Merck Index 15, 6645
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4,soluble in fused potassium hydrogen sulfate or,carbonates or hydroxides of the alkali metals
IUPAC-Name Dioxoniobiooxy(dioxo)niob
Formelmasse 265.8
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.47
Dichte 4.4700g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.