Learn More
Niob(V)-oxid, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. p-4782033
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11396947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010822.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
Niobium pentoxide is the precursor to a majority of niobium compounds, powder metallurgy products, and alloys. It is also used in glass, optic and ceramic applications. The nanoparticles of niobium pentoxide are useful in the preparation of electrochemical capacitors and cathodes. In addition, appropriate preparations of this compound can be used as a dietary supplement in food industry. It is a precursor to lithium niobate which finds extensive use in piezoelectric sensors, anti-aliasing filters, optical waveguides, mobile phones, surface acoustic devices, optical modulators, including linear and non-linear optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-96-8
Summenformel Nb2O5
Molekulargewicht (g/mol) 265.81
MDL-Nummer MFCD00011128
InChI-Schlüssel ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(V) oxide
Schmelzpunkt 1520°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; soluble in hydrogen fluoride.
IUPAC-Name [(dioxoniobio)oxy]dioxoniobium
Formelmasse 265.81
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder or lump
Dichte 4.6