missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nipah Virus Glycoprotein G Antibody [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43765AF532
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nipah Virus Glycoprotein G Polyclonal antibody specifically detects Nipah Virus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| Nipah Virus Glycoprotein G | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| HeV-G | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Nipah Virus Glycoprotein G (RefSeq#: AAY43916.1; Gln71-Thr602) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur