missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nipah Virus Glycoprotein G Antibody [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30281381 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281381 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30281381

Marke: Novus Biologicals NBP343765AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Nipah Virus Glycoprotein G Polyclonal antibody specifically detects Nipah Virus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nipah Virus Glycoprotein G
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias HeV-G
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Nipah Virus Glycoprotein G (RefSeq#: AAY43916.1; Gln71-Thr602)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.