Learn More
(+/-)-Nipekotinsäure, TRC
Artikelnummer. 30480698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480698 5 g -
30473383 1 g 1 Gramm
30472716 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480698 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4784005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-95-3
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
Synonym 3-Piperidinecarboxylic Acid, Nipecotic Acid, (+/-)-beta-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, DL-Nipecotic Acid, Hexahydronicotinic Acid
IUPAC-Name Piperidin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Nipecotic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Formelmasse 129.079