Learn More
Buerkle™ Nippel mit Außengewinde
Artikelnummer. 10558082 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
13.5 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
10558082 13.5 mm 1 Stück
10709861 18 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10558082
Marke: Buerkle™ 85050012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Gewindegröße 1/2 Zoll
Breite (metrisch) 13.5 mm
Produkttyp Nippel Außengewinde