Learn More
Descrizione
- ASTM D3577, ASTM D7160 zertifiziert
- Sie sind durchschnittlich 15 % dünner als die Standard-Chirurgiehandschuhe von Ansell aus Polyisopren und bieten dadurch unübertroffene Fingerfertigkeit und Tastsensibilität.
- Weicherer und dehnbarerer Polyisoprenhandschuh mit hohem Tragekomfort im Vergleich zu Ansells Latexhandschuhen.
- Glatte, mikrotexturierte Oberfläche für optimale Handhabung und Griffigkeit des Instruments
- Frei von chemischen Beschleunigern, die bekanntermaßen chemische Allergien und Überempfindlichkeiten vom Typ IV auslösen.
- Zur Verwendung in der Chemotherapie und im Gesundheitswesen
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, ASTM D7160 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Gesundheitswesen |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Finger Thickness (English) | 7,48 ± 0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,19 ± 0,02 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?