Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Mikrochirurgische Handschuhe aus Polyisopren
Artikelnummer. 17803762 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17803762 7 50 Paare
17853582 9 50 Paare
17863582 8 50 Paare
17803662 6 50 Paare
17893652 8,5 50 Paare
17873652 7,5 50 Paare
17813742 6,5 50 Paare
17833742 5,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17803762 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 340057070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 €
    205.67 € / 50 Paare
    Sparen 67.33 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyisopren, hautfreundliche OP-Handschuhe mit hoher Fingerfertigkeit und Tastsensibilität für präzise chirurgische Eingriffe im Gesundheitswesen.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certified
  • 15% thinner on average than Ansell's standard polyisoprene surgical gloves for unsurpassed dexterity and tactile sensitivity
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring high comfort compared to Ansell's latex gloves
  • Smooth with micro-textured finish for ideal instrument handling and grip
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities
  • For use in chemotherapy and healthcare applications
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe White
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 6,69 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 ±0.02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,69 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0.17 ±0.02 mm
Modell GAMMEX-340057
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 303 mm