Learn More
Ansell Nipro-Polyisopren GAMMEX™ Chirurgische Unterhandschuhe
Artikelnummer. 17833762 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17833762 6 50 Paare
17823772 8 50 Paare
17813592 7,5 50 Paare
17893772 9 50 Paare
17803592 8,5 50 Paare
17843662 6,5 50 Paare
17883632 5,5 50 Paare
17863662 7 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 17833762 Supplier Ansell Supplier No. 340058060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.95 €
    188.25 € / 50 Paare
    Sparen 62.70 €
    24% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polyisopren, hautfreundlicher chirurgischer Unterhandschuh mit hoher taktiler Empfindlichkeit für den Gesundheitsbereich.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160 zertifiziert
  • Ansells proprietäre, weiche, aber robuste Formulierung sorgt für erhöhten Komfort und Handschutz beim doppelten Handschuhtragen
  • Da sie grün sind, ermöglichen diese sterilen Handschuhe eine schnelle und einfache Brucherkennung, wenn sie mit einem cremefarbenen oder weißen Außenhandschuh getragen werden
  • Optimaler Allergieschutz; Beseitigung des Risikos von Developolyisopreneng Eine Latexallergie, während die hautfreundliche Formulierung hilft, die Sensibilisierung gegenüber Developolyisoprenegen, einer Typ-IV-Chemikalienallergie, zu minimieren, da chemische Beschleuniger, die für Hautallergien bekannt sind, ausgeschieden wurden
  • Eine einzigartige Innenbeschichtung ermöglicht ein einfaches Anziehen und Abziehen unter trockenen oder feuchten Handbedingungen
  • Für den Einsatz in Chemotherapie und im Gesundheitswesen
Specifications
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,87 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,2 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 6,89 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,89 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,18 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340058
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 303 mm
Show More Show Less
Im unabhängigen Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) wurde keine Sensibilisierung festgestellt.