Learn More
Novus Biologicals™ NIR2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18318258 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18318258 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18318258 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00009600T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Vision
Ziel NIR2
Synonym DRES9NIR-2, Drosophila retinal degeneration B homolog, FLJ44997, membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 1, NIR2PITPNM, phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1Pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 2, PITPnm 1, Rd9, RDGB, RDGB1, RDGBA, RDGBA1, retinal degeneration B alpha 1
Gensymbol PITPNM1