missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NISCH Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

198.00 € - 468.00 €

Spezifikation

Antigen NISCH
Verdünnung Western Blot 1:200 - 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18616160
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93017-0.02ml
0.02 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18686961
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93017-0.1ml
0.1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

NISCH Polyclonal antibody specifically detects NISCH in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation

Spezifikation

NISCH
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
11188
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:200 - 1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
hIRAS, I-1 receptor candidate protein, I-1FLJ14425, I1R, I1R candidate protein, Imidazoline receptor 1, imidazoline receptor antisera selected, Imidazoline receptor antisera-selected protein, imidazoline receptor candidate, Imidazoline-1 receptor, Imidazoline-1 receptor candidate protein, IR1, IRASFLJ40413, KIAA0975FLJ90519, nischarin
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 500-700 of human NISCH (NP_009115.2). SLPQPILSNQGIMFVQEEALASSLSSTDSLTPEHQPIAQGCSDSLESIPAGQAASDDLRDVPGAVGGASPEHAEPEVQVVPGSGQIIFLPFTCIGYTATNQDFIQRLSTLIRQAIERQLPAWIEAANQREEGQGEQGEEEDEEEEEEEDVAENRYFEMGPPDVEEEEGGGQGEEEEEEEEDEEAEEERLALEWALGADEDF
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt