Learn More
Nisoldipin 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Nisoldipine |
| CAS | 63675-72-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nisoldipine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H24 N2 O6 |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C |
| IUPAC-Name | 3-O-Methyl-5-O-(2-methylpropyl)-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat |
| Show More |