Learn More
Reichert™ NIST-zertifiziertes Kalibrieröl
Artikelnummer. 12958564
Ansicht ändern
Click to view available options
Brechungsindex:
1,35999
1,51432
Scale Range:
18,04 Brix
89,16 Brix
Packungsgröße:
1 Stück
5 Unzen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brechungsindex Scale Range unitSize
12958564 1,51432 89,16 Brix 5 Unzen
16317651 1,35999 18,04 Brix 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12958564 Lieferant Reichert™ Lieferanten-Nr. 13K41330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00 €
    408.74 € / 5 Unzen
    Sparen 55.26 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Prüfen Sie die Genauigkeit eines Geräts mit Kalibrierölen. Reichert™ NIST-zertifizierte Kalibrieröle sind formulierte Laser-Kalibrieröle, die mit einer NIST-Zertifizierung für die Rückverfolgbarkeit geliefert werden.
Formuliert, gemessen und zertifiziert bis zu fünf signifikante Stellen des Brechungsindex (0.00001).
Spezifikation
Typ NIST-zertifiziertes Kalibrieröl
Scale Range 89,16 Brix
Brechungsindex 1,51432
Zur Verwendung mit (Geräte) Refraktometer
Enthält NIST-Zertifizierung der Rückverfolgbarkeit