Learn More
Reichert™ NIST-zertifiziertes Kalibrieröl
Artikelnummer. 16317651
Ansicht ändern
Click to view available options
Brechungsindex:
1,35999
1,51432
Scale Range:
18,04 Brix
89,16 Brix
Packungsgröße:
1 Stück
5 Unzen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brechungsindex Scale Range Packungsgröße
16317651 1,35999 18,04 Brix 1 Stück
12958564 1,51432 89,16 Brix 5 Unzen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16317651 Lieferant Reichert™ Lieferanten-Nr. 13K41390
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Prüfen Sie die Genauigkeit eines Geräts mit Kalibrierölen. Reichert™ NIST-zertifizierte Kalibrieröle sind formulierte Laser-Kalibrieröle, die mit einer NIST-Zertifizierung für die Rückverfolgbarkeit geliefert werden.
Formuliert, gemessen und zertifiziert bis zu fünf signifikante Stellen des Brechungsindex (0.00001).
Spezifikation
Typ NIST-zertifiziertes Kalibrieröl
Scale Range 18,04 Brix
Brechungsindex 1,35999
Zur Verwendung mit (Geräte) Refraktometer
Enthält NIST-Zertifizierung der Rückverfolgbarkeit
Produktidentifikator
  • NIST Certified Calibration Oil: 1.36000 RI, 50g approx.
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: perfluoro compounds,C5-18