Learn More
Ansell™ NitraSafe™ Schwere schwarze und gelbe Handschuhe der Serie 28-329 aus Nitril
Artikelnummer. 12313589 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12313589
Marke: Ansell™ 28329080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vereinen den hervorragenden Schutz der Kevlar™-verstärkten Konstruktion mit der Griffigkeit und der Flexibilität der fortschrittlichen Nitril-Beschichtungstechnologie von Ansell. Die NitraSafe™ Reihe steht für den sicheren Umgang mit öligen Schwermetallteilen, während der NitraSafe™ Schaum gute Griffigkeit und Komfort vereint.
  • Ermöglicht einen sicheren Umgang mit schweren, öligen Metallteilen, während der NitraSafe™ Schaumstoff für eine gute Griffigkeit und hohen Komfort sorgt.
  • Beide Handschuhe, eventuell in Kombination mit der NitraGold™ Manschette, bieten hervorragenden mechanischen Schutz gegen Schnitte und Abrieb.
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Konstruktion aus Baumwolljersey-Kevlar™
  • Nitrilbeschichtung
  • Handflächenbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung 0493, Norm der Kategorie III EN 388:4331
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitrile
Farbe Black
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Produkttyp Schwere Handschuhe
Größe 8
Art der Handschuhstulpe Nitragold™
Auskleidungsmaterial Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
Auskleidung Baumwolljersey Dupont™ Kevlar™ Aramidfaser
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 72 Paar
Beständig gegen Höhere Schnitt- und Abriebfestigkeit