Learn More
Macherey-Nagel™ NANO Barcodetest Nitrit 4, 20 Tests
Artikelnummer. 10638924 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1/Packung
Artikelnummer. 10638924
Marke: Macherey-Nagel™ 985069
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bestellinformation
DimRange
Spezifikation
Anzahl Tests 20
Menge 1/Packung
Bereich 0,1 bis 4,0 mg/l NO2-N
Typ Nitrat 4-Röhrchentest