Learn More
Hach Lange™ Nitrat-Küvettentests
Artikelnummer. 10461454
Click to view available options
Bereich:
0,23 bis 13,5 mg/l NO3-N
5 bis 35 mg/l NO3-N
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10461454
Marke: Hach Lange™ LCK340
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die vordosierten Reagenzien gewährleisten maximale Sicherheit. Anwenderfreundliche und photometrische Auswertung im vollausgestatteten Komplettpaket. Gemäß den aktuellen Verordnungen offiziell zugelassen. Umweltfreundlich durch weniger Chemikalien.
  • Für den Gebrauch mit Geräten vom Typ DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800 und DR5000
  • ISO 7890-1-2-1986-, DIN 38405 D9-2-Zertifikationen
  • 23 Monate haltbar ab Produktionsdatum
  • Lagerbedingungen liegen zwischen 15 und 25 °C
  • Messbereiche von 0.23 bis 13.5 mg/l NO3-N und 1.0 bis 60.0 mg/l NO3
  • Präzise und zuverlässige Messwerte
  • Praktische und fehlerfreie Dosierung von Reagenzien
Spezifikation
Anzahl Tests 25
Bereich 5 bis 35 mg/l NO3-N
Lagerungsbedingungen 15 °C° bis 25 °C°
Testmethode 2,6-Dimethylphenol
Typ Nitrat-Küvettentest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrat/Nitrate, Sample cuvette
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid, Phosphoric acid, isopropyl alcohol, 2, 6-xylenol, isopentyl acetate