Learn More
Hach Lange™ Nitrat-Küvettentests
Artikelnummer. p-8008130
Click to view available options
Bereich:
0,23 bis 13,5 mg/l NO3-N
5 bis 35 mg/l NO3-N
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10461454
Marke: Hach Lange™ LCK340
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die vordosierten Reagenzien gewährleisten maximale Sicherheit. Anwenderfreundliche und photometrische Auswertung im vollausgestatteten Komplettpaket. Gemäß den aktuellen Verordnungen offiziell zugelassen. Umweltfreundlich durch weniger Chemikalien.
  • Für den Gebrauch mit Geräten vom Typ DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800 und DR5000
  • ISO 7890-1-2-1986-, DIN 38405 D9-2-Zertifikationen
  • 23 Monate haltbar ab Produktionsdatum
  • Lagerbedingungen liegen zwischen 15 und 25 °C
  • Messbereiche von 0.23 bis 13.5 mg/l NO3-N und 1.0 bis 60.0 mg/l NO3
  • Präzise und zuverlässige Messwerte
  • Praktische und fehlerfreie Dosierung von Reagenzien
Spezifikation
Anzahl Tests 25
Bereich 5 bis 35 mg/l NO3-N
Lagerungsbedingungen 15 °C° bis 25 °C°
Testmethode 2,6-Dimethylphenol
Typ Nitrat-Küvettentest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrat/Nitrate, Sample cuvette
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid, Phosphoric acid, isopropyl alcohol, 2, 6-xylenol, isopentyl acetate