Learn More
Nitrat ISE-Standardlösung, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11917531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11917531 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11917531 Lieferant Mettler Toledo Online Lieferanten-Nr. 51344779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 €
    131.01 € / 500 Milliliter
    Sparen 4.99 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Beschreibung ISE-Standard NO3 1000 mg/L, 500 ml
Verpackung 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 500 ml