Learn More
Nitrat-Stickstoff Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16391136 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16391136 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16391136 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ASNO3N92X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.86 €
    151.95 € / 500 Milliliter
    Sparen 25.91 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
NO3-N1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Chemischer Name oder Material Nitrate-Nitrogen Standard
Namenshinweis Für die Ionenchromatographie
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7631-99-4, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 99.9, 0.1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium nitrate,distilled water,conductivity or of similar purity
Summenformel NNaO3
MDL-Nummer MFCD00011119
Verfahren Ionenchromatographie
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standardlösung
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Element Natriumnitrat
IUPAC-Name Natrium;Nitrat
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
PubChem CID 24268
Menge 500 mL
ChEBI CHEBI:63005
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.000 mg/l
Show More Show Less
Produkt nur für den Laborgebrauch