Learn More
Nitratlösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12972155 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12972155 100 ml 100 Milliliter
12982155 250 ml 250 Milliliter
12992155 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12972155 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A 030 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.30 €
    59.70 € / 100 Milliliter
    Sparen 5.60 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Lösung enthält H2O
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml