Learn More
Nitrat-Standardlösungskonzentrat, 100ppm
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11444769 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444769 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11444769 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 5002100C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00 €
    142.37 € / 100 Milliliter
    Sparen 14.63 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzentriert, um Nitrat-Standardlösung zu bilden. Nitratkonzentrat, 100 ppm, EP-Gütegrad, Reagecon™ kann zur Herstellung einer Lösung mit 100 ppm NO verwendet werden3. Wird gemäß Kapitel 4 (4.1.2) des Europäischen Arzneibuchs für die Nitratbestimmung und Grenzwerttests hergestellt.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4(4.1.2) Richtlinien
  • Hergestellt gemäß ASTM-, APHA-, ACS-, EP- und USP-Methoden
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Dank der gebrauchsfertigen Lösung entfallen die Zeit und der Arbeitsaufwand der Erstellung präziser Standardlösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrat
Verpackung 100 ml
CAS 14797-55-8
Analysenzertifikat Ja
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Summenformel NO3-
Konzentration 100 ppm NO3
Farbe Farblos
InChI-Schlüssel NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 62.004
PubChem CID 943
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:17632
Formelmasse 62,00 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2)