Learn More
Hanna Instruments™ Testreagenzien
Beschreibung
- Reagenzien für die kolorimetrische Bestimmung von Nitrat als Stickstoff
- Vorgefertigte Reagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien
- Qualitativ hochwertige Reagenzien, die vorbemessen sind, ermöglichen dem Anwender schnelle und genaue kolorimetrische Messungen
- Das Verfahren ist eine Adaption der Cadmium-Reduktionsmethode, bei der die Reaktion zwischen Nitrat und dem Reagenz einen bernsteinfarbenen Farbkomplex in der Probe erzeugt
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitrate Reagent
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium disulfate,Sulfanilic acid, Cadmium, powder, Copper sulfate pentahydrate