Learn More
Nitrazingelb, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433079
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15433079 25 g 25 Gramm
15413079 1 g 1 Gramm
15423079 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15433079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60281.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
pH-Indikator
Nitrazine Yellow is used to test vaginal pH during late pregnancy to determine the breakage of the amniotic sac. To perform a fecal pH test for diagnosing intestinal infections or other digestive problems. In civil engineering, to determine the carbonatation spread in concrete structures and therefore assess the state of the rebar's passivation film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nitrazingelb wird als Test des vaginalen pH-Werts in der späten Schwangerschaft verwendet, um den Bruch des Fruchtsacks zu bestimmen. Auch als pH-Test von Fäkalien zur Diagnose von Darminfektionen oder anderen Verdauungsproblemen verwendet. Im Bauwesen wird es zur Bestimmung der Karbonatisierung von Betonstrukturen und zur Beurteilung des Zustands des Passivierungsfilms von Betonstahl genutzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 1 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5423-07-4
MDL-Nummer MFCD00003938
Synonym C.I. 14890; Delta Yellow
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrazine Yellow
Summenformel C5H5N3O2
Löslichkeitsinformationen Dissolve in water at 1mg/ml
InChI-Schlüssel ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
IUPAC-Name 3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
PubChem CID 72656
Formelmasse 542.36
Farbe Braun bis Orange
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver