Learn More
Salpetersäure 0.1 M (0.1 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
:
1 l
Beschreibung
- Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
- Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
- Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
- Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
- Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
- Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
- Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
- Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
- Säure/Basentitrationen, auch Neutralisationstitrationen genannt, werden verwendet, um die Menge an Säure bzw. Base in einer Probe oder die Substanz zu bestimmen, die in eine Säure/Base umgewandelt werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.1 M (0.1 N) |
| Verpackung | Flasche aus HDPE GL45 |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |