Learn More
Salpetersäure, 4 M, Chem Lab™
Spezifikation
Spezifikation
| pH | <1 |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 252.04 g HNO3/l H2O = 4 N |
| Dichte | 1.07 g/ml |
| Geruch | Geruchlos |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitric acid 4 mol/l
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid