Learn More
Salpetersäure, 65 bis 70 %, 99,999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399129 100 mL 100 Milliliter
11376329 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11399129 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087920.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Zur Verwendung bei der Herstellung von Düngemitteln und Sprengstoffen, in der organischen Synthese und der Metallurgie
In the manufacture of fertilizers and explosives, in organic synthesis, in metallurgy, in photoengraving, in etching steel, in rubber chemicals, and in reprocessing nuclear fuelsMain commercial usage is in the production of fertilizers and reagent for nitration. It implies in the applications for the production of explosives, nylon precursors, and specialty organic compounds. Nitric acid is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions. It is used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric acid
Farbe Colorless to Yellow
Namenshinweis 65 to 70%
Siedepunkt 121°C
Dichte 1.41
Geruch Pungent
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN2031
Merck Index 14,6577
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water and ether; Decomposes in alcohol;Miscible with water and ether.
Formelmasse 63.01
Reinheit (%) 99.999%