Learn More
Salpetersäure, ACS, 68,0-70,0%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3178 g
6 × 3178 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431327 6 × 3178 g 1 Kilogramm
15421327 3178 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15431327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033260.X#
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Die wichtigste kommerzielle Verwendung von Salpetersäure, ACS, 68,0-70,0% liegt in der Herstellung von Düngemitteln und Reagenz für die Nitrierung. Es wird in Anwendungen zur Herstellung von Sprengstoffen, Nylonvorprodukten und speziellen organischen Verbindungen verwendet. Salpetersäure wird indirekt als Oxidationsmittel in flüssigkeitsgetriebenen Raketen zur Bestimmung von Metallspuren in Lösungen eingesetzt. Es wird als chemisches Dotiermittel für organische Halbleiter und in Reinigungsverfahren für rohe Kohlenstoffnanoröhren sowie zur künstlichen Alterung von Kiefern- und Ahornholz verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Aussehen Transparente bis blassgelbe Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Nitric acid
Farbe Farblos bis Gelb
Siedepunkt 121 °C
Dichte 1,41 g/cm3 (bei 20 °C)
Geruch Stechend
Dampfdruck 23 hPa (17 mm Hg) (bei 20 °C)
Prozentgehaltsbereich 68.0 to 70.0%
Menge 6 × 3178 g
Physikalische Form Flüssig
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and ether.
Formelmasse 63.01
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke